Learn More
Kartell™ Valvola di non ritorno in polipropilene
Per evitare il riflusso di acqua al calo della pressione. Le pompe di filtrazione e a vuoto Kartell™ sono utili per qualsiasi sistema di tubi e linea di vuoto.
4.75€ - 25.75€
Specifica
Product Type Valvola di non ritorno
Autoclavabile
Materiale Polypropylene Inner Disk, Dutral
Min. Operating Temperature (Metric) −20°C
Quantità confezione 1 ciascuno
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11919888
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kartell™
0041800
Nominal O.D.-- 8/9/10 mm; Valley O.D.-- 7.8/10.0 mm; Tapered connector tubes: 7.8/10.0 mm
25.75€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10602132
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kartell™
0041900
Nominal O.D.-- 12/13/15 mm; Valley O.D.-- 9.5/12.5 mm; Tapered connector tubes: 9.5/12.5 mm
4.75€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Prevents water back-flow when pressure falls. Kartell™ Filtration and Vacuum Pumps are useful for any tubing system and vacuum line.
  • Con terminazioni rastremate e scanalate
  • Pressione di esercizio sicura minima: 0.07 bar a temperatura ambiente (20 °C)
Specifica
Specifica
Valvola di non ritorno
Polypropylene Inner Disk, Dutral
1 ciascuno
135°C
−20°C
Da 0.07 a 2bar