Learn More
Cytiva Set di filtri in linea in polipropilene
Per sistemi cromatografici AKTA. Kit di filtri in linea in polipropilene Cytiva resistenti ai solventi organici e ai tamponi salini comunemente utilizzati nella cromatografia delle biomolecole.
Marca: Cytiva 18-1027-11
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01080kg
Descrizione
- Il kit contiene 10 filtri x 2 filtri a rete
- Le parti umide sono resistenti ai tamponi con solventi organici e sali comunemente utilizzati nella cromatografia delle biomolecole, a eccezione dell'etilacetato al 100%, dell'esano al 100% e del tetraidrofurano al 100%
- Polipropilene (PP)
Specifica
4°C | |
Confezione da 10 |