Learn More
Sampling Systems™ Polypropylene Paddle
Codice prodotto. 15839511 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15839511 1200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15839511 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 8332P1
Spedizione stimata: 04-01-2027
This polypropylene paddle is excellent for general sampling, scraping and stirring uses in the laboratory.
  • Manufactured from chemically resistant polypropylene
  • Hygienic one-piece design
  • Overall length of 1200mm
Specifica
Product Type Paddle
Materiale Polypropylene
Stile One-piece
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Stirring, scraping, sampling
Lunghezza (sistema metrico) 1200 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama 290 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 133 mm