Learn More
Brady™ Overlaminate for Padlock Labels
Codice prodotto. 15603617 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 40
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15603617 Clear pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15603617 Fornitore Brady™ N. del fornitore 065508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.20€
    24.14€ / pezzi 40
    Risparmia 2.06€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Polyester Overlaminate
  • Contains Permanent Acrylic adhesive
Specifica
Product Type Padlock Labels
Alternate Part Number B674 1.0X6.0 LOCKOUT OVERLAM 40 PCS/PK
Colore Clear
Descrizione Overlaminate for Padlock Labels
Quantità 1 Ea.