Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette per PCR in polipropilene
Codice prodotto. 11787265 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
PCR Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11787265 PCR Tubes pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11787265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.60€
    40.14€ / pezzi 5
    Risparmia 10.46€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Capovolgere il rack per utilizzare i pozzetti per microprovette di dimensioni diverse. Il rack PCR™ Fisherbrand™in polipropilene, reversibile, include pozzetti per provette da 0,2 ml, 0,5 ml e 1,5 ml. Le cerniere rimovibili si agganciano su entrambi i lati e il rack è completamente autoclavabile. Realizzate in polipropilene robusto con un'ampia gamma di colori.
Il rack per provette perfetto per campionamento PCR™ e altre esigenze di conservazione
  • Rack reversibile con pozzetti per microprovette su entrambi i lati
    • Il lato PCR del rack può contenere strisce di 8 o 12 provette da 0.2 ml o 168 provette singole (diam. pozzetto: 5.5 mm)
    • Il lato opposto può contenere 40 provette da 0.5 ml (diam. pozzetto: 7.6 mm)
    • Entrambi i lati del rack hanno 12 pozzetti per provette da 1.5 ml (diam. pozzetto: 11.4 mm)
  • In polipropilene robusto in cinque colori assortiti per confezione
  • Coperchio incernierato rimovibile per un fissaggio sicuro sui due lati
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Assorted
Capacità PCR Tubes
Materiale Polypropylene
Posizioni 1
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.2 mL, 0.5 mL and 1.5 mL Tubes
Quantità 5 Pk.
Lunghezza (sistema imperiale) 8.1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 5.2 in.
Altezza (sistema imperiale) 2.1 in.
Peso (sistema imperiale) 2.2 lb.
Product Type PCR Tube Rack
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 5.3 cm
Larghezza (sistema metrico) 13.2 cm