Learn More
Fisherbrand™ Rack in polipropilene a 96 pozzetti per PCR™
Codice prodotto. 11710344 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Colori assortiti (blu, verde, rosa, giallo e arancione), Green, Orange, Pink, Yellow
Verde
naturale
Dimensione della confezione:
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11710344 Colori assortiti (blu, verde, rosa, giallo e arancione), Green, Orange, Pink, Yellow pezzi 5
11958074 Verde pezzi 5
11527593 naturale pezzi 5
11948074 Blu pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11710344
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Da utilizzare con applicazioni di campionamento pre o post PCR™. Il rack Fisherbrand™ in polipropilene a 96 pozzetti PCR™ include 96 pozzetti per provette facilmente identificabili. Le cerniere rimovibili restano distese e il rack è completamente autoclavabile. In robusto polipropilene.
Da utilizzare con applicazioni di campionamento pre o post PCR™. Il rack Fisherbrand™ in polipropilene a 96 pozzetti PCR™ include 96 pozzetti per provette facilmente identificabili. Le cerniere rimovibili restano distese e il rack è completamente autoclavabile. In robusto polipropilene.
  • Sturdy polypropylene construction in a variety of colors.
  • Accommodates individual 0.2 mL tubes or strips of 8 or 12 tubes.
  • Removable hinged lid lies flat.
  • Tube wells are easily identified with embossed numbers and letters.
  • Autoclavable and stackable.
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Autoclavabile Sì
Colore Colori assortiti (blu, verde, rosa, giallo e arancione), Green, Orange, Pink, Yellow
Capacità 0.2 mL Tubes
Materiale Polipropilene
Posizioni 96
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 127 x 101 x 38 mm (5 x 4 x 1.5 in.)
Lunghezza (sistema metrico) 127 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Profondità (sistema metrico) 130 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 5.2 mm
Include Coperchio incernierato, rimovibile
Product Type Rack per PCR
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 33 mm
Matrice 8 x 12
Larghezza (sistema metrico) 98 mm