Learn More
Fisherbrand™ Rack in polipropilene a 96 pozzetti per PCR™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
Da utilizzare con applicazioni di campionamento pre o post PCR™. Il rack Fisherbrand™ in polipropilene a 96 pozzetti PCR™ include 96 pozzetti per provette facilmente identificabili. Le cerniere rimovibili restano distese e il rack è completamente autoclavabile. In robusto polipropilene.
- Sturdy polypropylene construction in a variety of colors.
- Accommodates individual 0.2 mL tubes or strips of 8 or 12 tubes.
- Removable hinged lid lies flat.
- Tube wells are easily identified with embossed numbers and letters.
- Autoclavable and stackable.
Specifica
Specifica
| Chiusura inclusa | Sì |
| Autoclavabile | Autoclavabile |
| Colore | Blu |
| Capacità | Provette per PCR (96) |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 96 |
| Forma | Rettangolare |
| Sovrapponibile | Sì |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità | 5/conf. |
| Vedi altri risultati |