Learn More
Fisherbrand™ Rack ribaltabile da 96 pozzetti in polipropilene
Codice prodotto. 11728174 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Blu/verde/viola/giallo/arancione, Green, Purple, Yellow, Orange
Giallo
Naturale
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11728174 Blu/verde/viola/giallo/arancione, Green, Purple, Yellow, Orange pezzi 5
11738174 Naturale pezzi 5
11978014 Giallo pezzi 5
11958014 Blu pezzi 5
11968014 Verde pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11728174
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Capovolgere il rack per conservare microprovette di dimensioni diverse. I rack per provette Fisherbrand™, reversibili, da 96 pozzetti consentono di conservare 96 microprovette per lato, da 0.5 ml o da 1.5 – 2.0 ml. Le linguette laterali facili da impugnare consentono di bloccare in posizione i coperchi a scatto. Realizzati in polipropilene robusto ed autoclavabile in giallo chiaro, per aggiungere un po' di colore al laboratorio.
The Reversible 96-Well Tube Rack has easy-to-grasp tabs for sample handling and storage. Accommodates 96 wells for 0.5 mL tubes on one side and 96 wells for 1.5/2.0 mL tubes on the reverse side
  • New vibrant colors
  • Raised rings around the 1.5 to 2.0 mL wells make tubes easier to remove
  • Molded Grid Lines 0.5 mL wells separated by molded-in grid lines, making them easier to see
Optimal Function and Identification
  • Wells arranged in standard 8 x 12 array
  • Molded in-grid lines separate 0.5 mL wells making them easier to see
  • Raised rings around the 1.5 mL/2.0 mL wells make tubes easier to remove
  • Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
Secure Lid
  • Translucent lid snaps onto rack tabs for secure, visible storage
  • Spacious enough to fit most screw-top micro-centrifuge tubes
  • Stackable, saving valuable space
Specifica
Chiusura inclusa Sì
Autoclavabile Autoclavabile
Colore Blu/verde/viola/giallo/arancione, Green, Purple, Yellow, Orange
Capacità Provette per microcentrifuga da 0,5 ml e 1,5/2 ml, Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL)
Materiale Polipropilene
Posizioni 96/lato
Forma Rectangular, Rounded Corners
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1.5 to 2 mL and 0.5 mL Centrifuge Tubes
Quantità 5/conf.
Dimensioni (L x P x A) 246 x 121 x 50 mm
Lunghezza (sistema metrico) 246 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.7 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.8 in.
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 11 mm/7,6 mm
Include Anelli rialzati, coperchi
Product Type Rack, microprovetta
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Matrice 8 x 12
Larghezza (sistema metrico) 121 mm