Learn More
BRAND™ Polypropylene Photographic Trays
Codice prodotto. 10499712 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
45 mm
70 mm
75 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10499712 75 mm Pezzo
10643782 45 mm Pezzo
10706711 160 mm Pezzo
10558591 70 mm Pezzo
10409722 120 mm Pezzo
10079850 140 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10499712 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 156644
In stock
White stackable polypropylene (PP) photographic trays with ribbed bottom that improves stability.
  • White stackable polypropylene (PP) photographic trays
  • Ribbed bottom improves stability, reinforced rim, slightly sloping walls
  • Autoclavable (121°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 370 x 310 x 75 mm
Colore White
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Lunghezza (sistema metrico) 370 mm
Materiale Polypropylene
Tipo Photographic Tray
Larghezza (sistema metrico) 310 mm
Include Ribbed Bottom, Reinforced Rim
Forma Forma rettangolare