Learn More
BrandTech™ Dispositivo di riempimento per pipette in polipropilene
Per tutte le pipette in vetro e plastica. I dispositivi di riempimento per pipette in polipropilene VITLab™ sono codificati a colori per una facile identificazione del volume.
14.10€ - 14.55€
Specifica
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (applicazione) Liquidi per pipettaggio
Quantità 1 ciascuno
Tipo Pompetta per pipette
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10355711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BrandTech™
324794
Per pipette da 25 ml Rosso Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10759421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BrandTech™
324694
Per pipette da 10 ml Verde Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Per il pipettaggio di liquidi
  • La rotazione lenta delle rotelle dell’attuatore fa versare il liquido nella pipetta
  • La pressione della valvola di spurgo dell’aria svuota automaticamente la pipetta senza far ritornare il pistone
Specifica
Specifica
Polipropilene
Liquidi per pipettaggio
1 ciascuno
Pompetta per pipette