Learn More
Kartell™ Rack per pipette in polipropilene
Codice prodotto. 11398370
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
94
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
11398370 94 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11398370 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0026100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.00€
    43.66€ / pezzi 1
    Risparmia 5.34€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
La base girevole può contenere fino a 94 pipette. Il rack per pipette in polipropilene Kartell™ consente di conservare pipette di varie misure in modo pratico e sicuro.
  • Il supporto da tavolo mantiene le pipette ben organizzate e a portata di mano
  • Il supporto a due piani orientabile contiene pipette con un diametro fino a 14 mm
  • Struttura in polipropilene che dura nel tempo
Specifica
Capacità Pipettes (94)
Materiale Polipropilene
Posizioni 94
Da utilizzare con (apparecchiatura) Porta pipette da tavolo
N. per confezione Confezione da 1
Quantità Confezione da 1
Diametro (sistema metrico) esterno 230 mm
Product Type Supporto carosello
Altezza (sistema metrico) 470 mm