Learn More
VITLAB™ Supporto per pipette in polipropilene
Codice prodotto. 15242709
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
94 Any Size
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
15242709 94 Any Size pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15242709 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 79194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    101.65€ / pezzi 2
    Risparmia 30.35€
    22% Sconto
In stock
Manufactured from polypropylene. VITLAB™ Polypropylene Pipette Stand has a rotatable, ribbed base plate in which the pipette tips can be gently seated.
  • Polypropylene
  • 94 bore holes of different diameters
  • Easy assembly
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polipropilene
Posizioni 94 Any Size
Quantità 1 ciascuno
Diametro cavità (sistema metrico) 230 mm
Product Type Supporto per pipette
Altezza (sistema metrico) 470 mm