Learn More
Kartell™ Puntali per pipettatore in polipropilene
With high clarity and good water-repellent properties designed to keep sample retention within the tip to a minimum.
13.00€ - 269.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Stile punta Puntali per pipette
Monouso Single-use
Materiale Polypropylene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10310755
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kartell™
0096006
200 μl Giallo
17.65€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12034667
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kartell™
0096104
1000 μl Blue
13.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15874085
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kartell™
0096400
5000 μl Naturale
269.00€
pezzi 2000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from virgin cadmium-free polypropylene
  • Precise centering of orifice at end of tip guarantees reliable directionality of sample when delivered
  • Packed in racks; Boxes containing racks made from polypropylene with snap-on lid
  • Containers and tips autoclavable to +121°C for 20 minutes
  • System comprises of support plate with array of holes containing pipe tips
  • Designed for reuse of empty racked tip boxes once racked tips are used
Specifica
Specifica
Autoclavable
Puntali per pipette
Single-use