Learn More
Kartell™ Provetta liscia in polipropilene
Codice prodotto. 11944279
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
16 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11944279 16 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11944279 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 8830303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    127.14€ / pezzi 1000
    Risparmia 7.86€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Dotate di tappo a vite con chiusura ermetica rapida in polietilene. Le provette Kartell™ in polipropilene sono adatte per la centrifugazione.
  • Realizzata in polipropilene per un'ottima stabilità chimica e termica
  • A tenuta, adatta alla centrifugazione
  • Il design del tappo impedisce qualsiasi contaminazione dovuta a fuoriuscite di liquido sulla superficie interna
  • Forza massima: 4000 x g
  • Disponibile in: blu (04) - rosso (10)- giallo (06) - bianco (03)
  • Con approvazione CE-IVD
Specifica
Certificazione/Conformità CE e IVD
Colore chiusura Bianco
Materiale chiusura Polietilene
Descrizione Provetta per analisi
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Materiale Polipropilene
Monouso Sì
Da utilizzare con Adatto per centrifugazione
Quantità Confezione da 1000
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Tipo di chiusura Sì