Learn More
Multiroir Controlec™ Vassoi per trasporto in plastica polipropilene
Codice prodotto. 11780594
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1.6 kg
2.5 kg
3.8 kg
7 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
11780594 7 kg Pezzo
11750594 1.6 kg Pezzo
11760594 2.5 kg Pezzo
11770594 3.8 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11780594 Fornitore Multiroir Controlec™ N. del fornitore AMBD8632
Spedizione stimata: 20-11-2026
Specifica
Product Type Transport Tray
Colore Blue
Materiale Polypropylene
Profondità (sistema metrico) 399 mm
Depth (Metric) Interior 507 mm
Altezza (sistema metrico) 448 mm
Altezza (sistema metrico) interno 278 mm
Lunghezza (sistema metrico) 809 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 686 mm
Modello AMBD8632
Peso (sistema metrico) 7 kg