Learn More
Fisherbrand™ Vassoio di vetrini monouso per colorazione
Codice prodotto. 11968004 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Slide Staining Tray
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
11968004 Slide Staining Tray pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11968004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.00€
    30.71€ / pezzi 4
    Risparmia 8.29€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per colorare, risciacquare e asciugare i vetrini su un unico vassoio di lavoro. Il vassoio monouso di colorazione per vetrini Fisherbrand™ può contenere otto vetrini con pozzetti profondi. Vassoi robusti ed economici che assicurano un'area di lavoro sempre pulita. Con coperchio scuro, beccucci e manici incassati per garantire un'ottima maneggevolezza.
Per colorare, risciacquare e asciugare fino a otto vetrini su un unico vassoio di lavoro
  • I vassoi monouso rappresentano un'alternativa economica ai vassoi per vetrini in metallo
  • Consentono di ridurre la possibile contaminazione incrociata e di tenere pulite le aree di lavoro
  • Il coperchio scuro protegge i vetrini per applicazioni fotosensibili
  • Le dimensioni compatte e le impugnature incassate ne agevolano lo spostamento dall'area di lavoro al lavandino
  • Due comodi beccucci per smaltire rapidamente i liquidi indesiderati
Specifiche:
  • Dimensioni: 305 x 127 x 39,5 mm
  • Capacità dei pozzetti: 38 ml
  • Colore: nero
  • Materiali: Miscela di polipropilene e polietilene
Specifica
Product Type Slide Staining Tray
Capacità vetrino 8
Materiale Polypropylene, Polyethylene
Capacità media 38 mL
Colore Black
Include Coperchio scuro
Quantità 4 vassoi e 1 coperchio
Dimensioni (L x P x A) 305 x 127 x 39.5 mm