Learn More
Fisherbrand™ Rack di provette Pop-Up in polipropilene
Codice prodotto. 11710634 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Pink
Purple
Capacità:
Tubes (15 mL), Tubes (17 mm)
Tubes (15 mL), Tubes (50 mL), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm)
Tubes (50 mL)
Dimensione della confezione:
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Capacità Dimensione della confezione
11710634 Blue Tubes (15 mL), Tubes (50 mL), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm) pezzi 2
12603476 Green Tubes (50 mL) pezzi 2
12693466 Purple Tubes (15 mL), Tubes (17 mm) pezzi 2
12269309 Pink Tubes (15 mL), Tubes (50 mL), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm) pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
L'autoclavaggio non è consigliato
Codice prodotto. 11710634
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.50€
    27.32€ / pezzi 2
    Risparmia 4.18€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
L'autoclavaggio non è consigliato
Apertura dei rack per organizzare e comprimere le provette per un ingombro minimo. I rack per provette da centrifuga Fisherbrand™ Pop-Up™ ospitano provette di due formati in un rack robusto in propilene con griglie stampate. Grazie alla facile chiusura è possibile risparmiare spazio quando non vengono utilizzati.
  • Made from polypropylene
  • Easy to open – easy to close
  • Designed to help organize 15 and 50 mL tubes
  • Imprinted grid aids quick retrieval
  • Stack racks in open or closed position
  • Saves space when racks are not in use
  • Not recommended for cleaning in autoclave
Specifica
Autoclavabile Non consigliato
Colore Blue
Capacità Tubes (15 mL), Tubes (50 mL), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm)
Materiale Polipropilene
Posizioni 21 provette da 15 ml, 12 provette da 50 ml
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 15 e 50 ml
Quantità 2/conf.
Dimensioni (L x P x A) 255 x 137 x 72 mm
Lunghezza (sistema metrico) 255 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 10 in.
Altezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 17 mm and 30 mm
Peso (sistema metrico) 1 kg
Include Griglia stampata
Product Type Rack, per provette comprimibili
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 72 mm
Matrice 2 x 6, 3 x 7
Larghezza (sistema metrico) 137 mm