Specifications
| Autoclavabile | Non consigliato |
| Colore | Pink |
| Capacità | Tubes (15 mL), Tubes (50 mL), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm) |
| Materiale | Polipropilene |
| Posizioni | 21 provette da 15 ml, 12 provette da 50 ml |
| Forma | Rettangolare |
| Sovrapponibile | Sì |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette da 15 e 50 ml |
| Quantità | 2/conf. |
| Show More |