Learn More
Fisherbrand™ Rack di provette Pop-Up in polipropilene
Codice prodotto. 12603476 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Pink
Purple
Capacità:
Tubes (15 mL), Tubes (17 mm)
Tubes (15 mL), Tubes (50 mL), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm)
Tubes (50 mL)
Dimensione della confezione:
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Capacità Dimensione della confezione
12603476 Green Tubes (50 mL) pezzi 2
12693466 Purple Tubes (15 mL), Tubes (17 mm) pezzi 2
12269309 Pink Tubes (15 mL), Tubes (50 mL), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm) pezzi 2
11710634 Blue Tubes (15 mL), Tubes (50 mL), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm) pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
L'autoclavaggio non è consigliato
Codice prodotto. 12603476
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
L'autoclavaggio non è consigliato
Apertura dei rack per organizzare e comprimere le provette per un ingombro minimo. I rack per provette da centrifuga Fisherbrand™ Pop-Up™ ospitano provette di due formati in un rack robusto in propilene con griglie stampate. Grazie alla facile chiusura è possibile risparmiare spazio quando non vengono utilizzati.
  • Made from polypropylene
  • Easy to open – easy to close
  • Designed to help organize 15 and 50 mL tubes
  • Imprinted grid aids quick retrieval
  • Stack racks in open or closed position
  • Saves space when racks are not in use
  • Not recommended for cleaning in autoclave
Specifica
Autoclavabile Non consigliato
Colore Green
Capacità Tubes (50 mL)
Materiale Polipropilene
Posizioni 18
Forma Rettangolare
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette per test da 50 ml
Quantità 2/conf.
Dimensioni (L x P x A) 255 x 137 x 72 mm
Lunghezza (sistema metrico) 255 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 10 in.
Altezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 30 mm
Peso (sistema metrico) 1 kg
Include Griglia stampata
Product Type Rack, per provette comprimibili
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 72 mm
Matrice 3 x 6
Larghezza (sistema metrico) 137 mm