Learn More
BrandTech™ Polypropylene Powder Funnels
Available in a variety of sizes and stem diameters to fit your application.
Marca:  BrandTech™ 71194
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10007251
  • 25.15€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Polypropylene
  • With volume markings
Specifica
Specifica
150mm
Polypropylene
22mm
28mm
138 mm