Descrizione
- With short, wide stem
- Provides excellent resistance against thermal shock
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 100mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 25 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Translucent |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 23mm |
| Product Type | Powder funnel |