Learn More
Karl Hecht™ Polypropylene Powder Funnels
Codice prodotto. 10766942
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
65 mm
80 mm
Altezza (sistema metrico):
68 mm
76 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10766942 80 mm 76 mm Pezzo
10208251 65 mm 68 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10766942 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 44002036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.50€
    3.84€ / pezzi 1
    Risparmia 1.66€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 21-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With a short, wide stem for easy handling of powdered materials.
  • Transparent for visibility of contents
  • Short, wide stem for ease of handling with powdered materials
  • Available in different top diameters
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 80 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 21 mm
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 76 mm
Colore Transparent
Da utilizzare con (applicazione) Funneling powdered materials
Lunghezza (sistema metrico) gambo 25 mm
Product Type Filling Funnel (Powders)