Learn More
BRAND™ Polypropylene Powder Funnels
Codice prodotto. 17430134 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
65 mm
80 mm
120 mm
150 mm
180 mm
Altezza (sistema metrico):
26 mm (Stem)
28 mm (Stem)
42 mm stem
48 mm (Stem)
Pakningsstørrelse:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diametro (sistema metrico) parte superiore Altezza (sistema metrico) Pakningsstørrelse
17430134 150 mm 42 mm stem pezzi 5
11633139 80 mm 26 mm (Stem) pezzi 20
17400134 80 mm 26 mm (Stem) pezzi 10
11653139 120 mm 28 mm (Stem) Pezzo
17420134 120 mm 28 mm (Stem) pezzi 10
10748431 150 mm 42 mm stem Pezzo
10777591 180 mm 48 mm (Stem) Pezzo
17490124 65 mm 26 mm (Stem) pezzi 10
11623139 65 mm 26 mm (Stem) pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17430134 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 148040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.05€
    35.75€ / pezzi 5
    Risparmia 3.30€
    8% Sconto
Se alle kampagner
In stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Constructed of durable, lightweight polypropylene. Brand™ Polypropylene Powder Funnels are an excellent option for the transfer of samples without flow rate restrictions.
  • With short, wide stem
  • Provides excellent resistance against thermal shock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diametro (sistema metrico) parte superiore 150 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 31 mm
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 42 mm stem
Autoclavabile Autoclavable
Colore Translucent
Product Type Powder funnel
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.