Learn More
BRAND™ Polypropylene Powder Funnels
Codice prodotto. 17490124 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
65 mm
80 mm
120 mm
150 mm
180 mm
Altezza (sistema metrico):
26 mm (Stem)
28 mm (Stem)
42 mm stem
48 mm (Stem)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17490124 65 mm 26 mm (Stem) pezzi 10
11633139 80 mm 26 mm (Stem) pezzi 20
17400134 80 mm 26 mm (Stem) pezzi 10
11653139 120 mm 28 mm (Stem) Pezzo
17420134 120 mm 28 mm (Stem) pezzi 10
17430134 150 mm 42 mm stem pezzi 5
10748431 150 mm 42 mm stem Pezzo
10777591 180 mm 48 mm (Stem) Pezzo
11623139 65 mm 26 mm (Stem) pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 17490124 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 148020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.60€
    25.50€ / pezzi 10
    Risparmia 3.10€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Constructed of durable, lightweight polypropylene. Brand™ Polypropylene Powder Funnels are an excellent option for the transfer of samples without flow rate restrictions.
  • With short, wide stem
  • Provides excellent resistance against thermal shock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 65 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 18 mm
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 26 mm (Stem)
Autoclavabile Autoclavable
Colore Translucent
Lunghezza (sistema metrico) gambo 26 mm
Quantità 20/Pk.
Product Type Powder funnel