Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Printed Autoclave Bags
Codice prodotto. 30348763 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
630 x 410 mm
660 x 310 mm
780 x 620 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
30348763 630 x 410 mm pezzi 100
30348768 660 x 310 mm pezzi 100
30348765 780 x 620 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30348763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.49€
    17.96€ / pezzi 100
    Risparmia 21.53€
    54% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Designed for contaminated waste disposal in autoclaves.
  • High temperature polypropylene bags for the decontamination and inactivation of particularly resistant biological waste
  • Printed with biohazard warning
  • Specifications:
    • Certifications: ASTM D-1709-91 for Impact resistance of 165 g, ASTM D-1922-89 for tearing resistance of 480 g
    • Color: Clear
    • Material: Polypropylene
    • Quantity: 100 Pk.
    • Thickness: 40 μm
    • Type: Printed with biohazard warning
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura None
Colore Clear
Monouso Single-use
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
N. per confezione 100 Pk.
Dimensioni (L x P) 630 x 410 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 24.80 in.
Larghezza (sistema imperiale) 16.14 in.
Product Type Autoclavable Bags
Lunghezza (sistema metrico) 630 mm
Larghezza (sistema metrico) 410 mm
Spessore (sistema metrico) 40 μm