Learn More
Brady™ Polypropylene Prinzing Ball Valve Lockout
Codice prodotto. 11736785
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
Yellow
Larghezza (sistema metrico):
134.37 mm
304.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Larghezza (sistema metrico) unitSize
11736785 Blue 134.37 mm Pezzo
11766785 Blue 304.8 mm Pezzo
11746785 Green 134.37 mm Pezzo
11776785 Green 304.8 mm Pezzo
11744944 Red 134.37 mm Pezzo
11746685 Red 304.8 mm Pezzo
11786785 Yellow 304.8 mm Pezzo
11756785 Yellow 134.37 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11736785 Fornitore Brady™ N. del fornitore 805847
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le due metà del dispositivo racchiudono la leva per evitare che la valvola sia accidentalmente azionata.
  • The two halves of the device encompass the ball valve lever to secure it from inadvertent activation of the valve.
  • Locks out pipes from 12.70 to 31.75 mm in open and 12.70 to 63.50 mm closed position.
Specifica
Product Type Valve Lockout
Colore Blue
Materiale Polypropylene
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Descrizione Prinzing Ball Valve Lockout
Dimensioni (P x L x A) 77.47 x 134.37 x 103.38 mm
Dimensioni (L x P) 134.29 x 103.45 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 4.07 in.
Altezza (sistema metrico) 103.38 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 5.29 in.
Larghezza (sistema metrico) 134.37 mm