Descrizione
- The two halves of the device encompass the ball valve lever to secure it from inadvertent activation of the valve.
- Locks out pipes from 12.70 to 31.75 mm in open and 12.70 to 63.50 mm closed position.
Specifica
Specifica
| Product Type | Valve Lockout |
| Alternate Part Number | BS08A-YL |
| Colore | Yellow |
| Materiale | Polypropylene |
| Certificazione/Conformità | OSHA 1910.147 |
| Descrizione | Prinzing Ball Valve Lockout |
| Dimensioni (P x L x A) | 118.11 x 304.80 x 219.96 mm |
| Dimensioni (L x P) | 305 x 220 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Lockout Tagout |
| Altezza (sistema imperiale) | 8.66 in. |
| Vedi altri risultati |