Learn More
Eppendorf™ Provetta per microcentrifuga in polipropilene Protein LoBind
Sfoglia Tutto Eppendorf ProdottiDescrizione
Store peptide, antibody or virus samples in these LoBind microcentrifuge tubes. Eppendorf™ Polypropylene Protein LoBind Microcentrifuge Tubes are ideal for work in protein research, mass spectrometry and protein array sample preparation.
- Manipolazione senza problemi con volumi/concentrazioni minimi di diverse proteine
- Per garantire il recupero delle proteine nella provetta di plastica non è necessaria la manipolazione preliminare delle provette mediante saturazione con BSA o siliconizzazione
- Possibilità di tassi di recupero superiori al 99%
- Le attività enzimatiche, ad esempio, non vengono ridotte dalla provetta e gli effetti di denaturazione causati dall'interazione con la superficie sono praticamente esclusi del tutto
- Nessun effetto collaterale indesiderato dovuto al rivestimento della superficie
- Le provette sono disponibili in materiale Eppendorf LoBind™ per il massimo recupero di campioni preziosi
- Massimo recupero delle proteine (oltre il 97%, BSA 1 μg/ml)
- Senza rivestimenti superficiali, ad es. silicone
- Prodotto esente da DNA, DNasi, RNasi e ATP (PCR* clean)
- In polipropilene speciale prodotto in condizioni ottimizzate
- Qualità della centrifugazione di lunga durata, valore nominale di 18.000 xg
- Elevato livello di trasparenza
- Coperchio Safe-Lock
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 ml |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | I consumabili Protein LoBind sono la soluzione ideale per attività di ricerca sulle proteine, spettrometria di massa, preparazione dei campioni per dosaggi di proteine e conservazione di campioni di peptidi, anticorpi o virus |
| N. per confezione | 100 provette (2 sacchetti da 50) |
| Volume (sistema metrico) | 0.5mL |
| Sterilità | PCR Clean |