Learn More
Eppendorf™ Provetta per microcentrifuga in polipropilene Protein LoBind
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10708704 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
1.5 ml
2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10708704 1.5 ml pezzi 100
10316752 0.5 ml pezzi 100
10718894 2 ml pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10708704 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 0030108116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.80€
    12.40€ / pezzi 100
    Risparmia 1.40€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provette da microcentrifuga LoBind per la conservazione di campioni di peptidi, anticorpi o virus. Le provette per microcentrifuga in polipropilene Eppendorf™ Protein LoBind sono ideali per operazioni nella ricerca proteica, nella spettrometria di massa e nella preparazione di campioni per saggi proteici.
Store peptide, antibody or virus samples in these LoBind microcentrifuge tubes. Eppendorf™ Polypropylene Protein LoBind Microcentrifuge Tubes are ideal for work in protein research, mass spectrometry and protein array sample preparation.
  • Problem free handling with the tiniest volumes/concentrations of a variety of proteins
  • Preliminary handling of tubes by saturation with BSA or siliconisation is not required in order to guarantee the recovery of the proteins in the plastic tube
  • Recovery rates of more than 99% are achievable
  • Enzyme activities, for example, are not reduced by this tube, and denaturing effects caused by interaction with the surface are almost completely excluded
  • No undesired side effects of a surface coating
  • Tubes are available in Eppendorf LoBind™ material for maximum recovery of valuable samples
  • Maximum protein recovery (over 97%, BSA 1μg/mL)
  • Free from surface coating, e.g., silicone
  • Free from DNA, DNase, RNase and ATP (PCR* clean)
  • Special polypropylene material manufactured under optimized processing conditions
  • High degree of centrifugation durability, rated to 18, 000xg
  • High degree of transparency
  • Safe-Lock lid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Polipropilene
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Colore Transparent
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (applicazione) I consumabili Protein LoBind sono la soluzione ideale per attività di ricerca sulle proteine, spettrometria di massa, preparazione dei campioni per dosaggi di proteine e conservazione di campioni di peptidi, anticorpi o virus
N. per confezione 100 provette (2 sacchetti da 50)
Volume (sistema metrico) 1.5 ml
Sterilità PCR Clean
RCF max 18,000 x g