Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Puzzle Rack
Use separately for small sample applications or connect in a variety of configurations. Fisherbrand™ Polypropylene Puzzle Rack pieces slide easily to connect or disassemble.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.49900kg
Codice prodotto. 11324095
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Made from polypropylene
  • Imprinted references aid with easy retrieval of tubes
  • Tubes: 15 mL Wells: 9 Well Dia: 16.9 mm
  • Tubes: 50 mL Wells: 4 Well Dia: 29.5 mm
  • Tubes: 1.5/2.0 mL Wells: 8/4 Well Dia: 11.7 mm
  • Each rack measures 15.1 x 13.5 x 6.6 cm
  • Pack of 4
  • Assorted Colors: yellow, blue, green, orange
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
Autoclavable
Tubes (50)
50
151 x 135 x 66mm
135 mm
18 x 16.9 mm, 8 x 29.5 mm, 24 x 11.7 mm
Assorted (Blue, Green, Orange, Yellow)
Polypropylene
4/Pk.
151 mm
66 mm