Learn More
Camlab™ Rack in polipropilene
Marca:  Camlab™ RTP/711048N
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11854653
  • dietro preventivo / Pezzo
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Specifica
Rack
Natural
Polypropylene
Laboratory Sample Storage
1 Each
198 mm
21 mm
Lid
Tubes (48)
Yes
Freezer storage system
-40°C to +70°C
68 mm