missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Camlab™ Rack in polipropilene

Marca:  Camlab™ RTP/711048G

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11840593

  • 4.71€ / Pezzo


Spedizione stimata
11-06-2021
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

Yes
Laboratory Sample Storage
21 mm
Lid
Polypropylene
-40°C to +70°C
Rack
Green
Freezer storage system
Tubes (48)
198 mm
1 Each
68 mm
Videos
SDS
Documenti