Learn More
VITLAB™ Bottiglia per reagente in polipropilene
Codice prodotto. 15732046
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tipo di chiusura:
Screw Cap with GL Thread
Stopper with Hexagonal Cap
Vite
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
NS
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo di chiusura Dimensioni filettatura (sistema metrico) Dimensione della confezione
15732046 1000 mL Stopper with Hexagonal Cap NS pezzi 10
15712046 100 mL Stopper with Hexagonal Cap NS pezzi 20
15291169 100 mL Screw Cap with GL Thread GL 32 pezzi 20
15722046 250 mL Stopper with Hexagonal Cap NS pezzi 20
15271159 500 mL Screw Cap with GL Thread GL 25 pezzi 10
10443101 500 mL Stopper with Hexagonal Cap NS pezzi 10
15281159 1000 mL Vite GL 32 pezzi 10
12895733 1000 mL Screw Cap with GL Thread GL 45 pezzi 10
15211179 2000 mL Screw Cap with GL Thread GL 63 pezzi 6
10641353 2000 mL Screw Cap with GL Thread GL 32 pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 15732046 Fornitore VITLAB™ N. del fornitore 101894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.10€
    79.65€ / pezzi 10
    Risparmia 13.45€
    14% Sconto
In stock
Per la conservazione in sicurezza di liquidi e polveri. Il flacone per reagenti VITLAB™ è realizzato in polipropilene trasparente e durevole per la conservazione a lungo termine. Possibilità di scegliere tra tappi a misura di collo e tappi a vite per la massima aderenza, disponibili entrambi in numerosi formati.
Economical and durable plastic reagent bottles are ideal of storing liquids, powders and paste-like materials. A variety of sizes, seals (stopper or screw caps) and neck sizes are available to meet the storage needs of any lab material.
  • Transparent media bottles ideal for long-term storage of chemicals
  • Reagent bottles featuring screw caps or neck stoppers
    • Stoppers: neck-size with a hexagonal-knob cap and red core
    • Screw caps: high-pitch GL threads for significant carrying power
  • Larger sizes (5 and 10L) available with handles for easier carrying
  • Wider mouth bottles are ideal for easier filling, especially of powders and paste-like materials
  • Constructed of study polypropylene
    • Good chemical and temperature resistance
    • Autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Da utilizzare con (applicazione) Conservazione prolungata di liquidi
Include Tappo NS in polipropilene
Materiale Polipropilene
N. per confezione 10 flaconi
Numero stopper 60/46
Dimensioni filettatura (sistema metrico) NS
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 214 mm
Diametro (sistema metrico) 108 mm
Tipo di chiusura Stopper with Hexagonal Cap
Autoclavabile Sì
Product Type Reagent Bottle