Learn More
VITLAB™ Bottiglia per reagente in polipropilene
Per la conservazione in sicurezza di liquidi e polveri. Il flacone per reagenti VITLAB™ è realizzato in polipropilene trasparente e durevole per la conservazione a lungo termine. Possibilità di scegliere tra tappi a misura di collo e tappi a vite per la massima aderenza, disponibili entrambi in numerosi formati.
Marca:  VITLAB™ 101589
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15291169
  • 56.40€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Economical and durable plastic reagent bottles are ideal of storing liquids, powders and paste-like materials. A variety of sizes, seals (stopper or screw caps) and neck sizes are available to meet the storage needs of any lab material.
  • Transparent media bottles ideal for long-term storage of chemicals
  • Reagent bottles featuring screw caps or neck stoppers
    • Stoppers: neck-size with a hexagonal-knob cap and red core
    • Screw caps: high-pitch GL threads for significant carrying power
  • Larger sizes (5 and 10L) available with handles for easier carrying
  • Wider mouth bottles are ideal for easier filling, especially of powders and paste-like materials
  • Constructed of study polypropylene
    • Good chemical and temperature resistance
    • Autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285
Specifica
Specifica
Reagent Bottle
Screw Cap with GL Thread
100 mL
Tappo a vite
20 Bottles
96 mm
55 mm
Conservazione prolungata di liquidi
Polipropilene
GL 32