Learn More
Vitlab™ Bottiglie per reagente in polipropilene
Descrizione
- Transparent Reagent Bottles
- Good chemical resistance
- With polypropylene screw cap
- Autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285
- 5000mL size features one handle for easy transport and pouring
- Suitable for foodstuffs
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Colore | Trasparente |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per polveri e materiali pastosi |
| Include | Tappo a vite |
| Materiale | Polipropilene |
| N. per confezione | Confezione da 20 |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 132 mm |
| Product Type | Bottiglia in polietilene |
| Vedi altri risultati |