Learn More
Kartell™ Base rettangolare in polipropilene
Base in polipropilene e aste in acciaio per garantire fissaggi stabili. La base rettangolare con asta Kartell™ consente di impostare altezze variabili per adattarla alle esigenze di ciascun singolo esperimento.
Marca:  Kartell™ 0026700
72.27 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12014827
  • 86.50€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • La base in polipropilene è fornita di due aste in acciaio cromato; lunghezza standard 25 cm
  • Le aste possono essere avvitate l’una nell’altra per ottenere l’altezza desiderata
  • Il supporto ha un foro decentrato per consentire il posizionamento degli inserti al di sopra della base
Specifica
Specifica
Polipropilene
2 aste
Cromato
293 x 147 x 14 mm
Rettangolare
1 ciascuno