Learn More
Ismatec™ Reducer Tubing Connectors, Plastic
Variously sized and shaped reducer tubing connectors. Ismatec™ Reducer Tubing Connectors, Plastic are available in different plastic compositions.
31.38€ - 62.40€
Specifica
Product Type | Reducer Tube Connector |
---|---|
Quantità confezione | 10/Pk. |
Forma | Straight |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10308432
|
Ismatec™
ISM572 |
3.0mm and 4.0mm I.D. | Straight |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10318432
|
Ismatec™
ISM575 |
6.0mm and 8.0mm I.D. | Straight |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10554223
|
Ismatec™
ISM574 |
4.0mm and 8.0mm I.D. | Straight |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10406992
|
Ismatec™
ISM570A |
1.5mm and 3.0mm I.D. | Straight |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15295619
|
Ismatec™
ISM569A |
1.5mm and 2.5mm I.D. | Straight |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10740325
|
Ismatec™
ISM571A |
2.5mm and 3.0mm I.D. | Straight |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Reducer tubing connector, with varying inlet and outlet diameters.
- Designed for Ismatec™ pump tubing.
- Available in different sizes, shapes, and compositions.
Specifica
Reducer Tube Connector | |
10/Pk. | |
Straight |