Learn More
BRAND™ Polypropylene Reservoir
Codice prodotto. 15922957 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
220 mL/Column
40 mL/Column
50 mL/Column
6 mL/Column
60 mL/Column
Canali:
1
4
6
12
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Canali unitSize
15922957 220 mL/Column 1 pezzi 10
15932957 6 mL/Column 12 pezzi 10
15942957 60 mL/Column 4 pezzi 10
15952957 40 mL/Column 6 pezzi 10
15962957 50 mL/Column 1 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15922957 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 701450
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reservoirs allow for different volumes and different solutions to be used in the automated liquid handling process.
  • Pyramidal or flat bottom
  • DNase-free
  • RNase-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN 285
Descrizione 96-well
Capacità (sistema metrico) 220 mL/Column
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) pozzetto 220 mL
Autoclavabile Autoclavable
Canali 1
Forma del fondo Conical