Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Rota Rack™ Duo Tube Rack
Codice prodotto. 11304095 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11304095 Tubes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11304095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.15€
    32.27€ / pezzi 1
    Risparmia 4.88€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Transfer solutions between 0.2 mL PCR tubes and 0.5 and 1.5 mL micro centrifuge tubes. Rota-Rack™ Duo provides an easy solution to dilution and concentration studies.
  • Rotating rack holds 48 x 0.2 mL, 0.5 mL and 1.5 mL PCR tubes
  • Polypropylene with imprinted alphanumeric grid aid
  • 4 combinations possible
  • Blue section holds 48 x 0.5 mL and 48 x 1.5 mL microfuge tubes on the reverse side
  • Purple section holds 96 x 0.2 mL tubes in a standard array pattern one and 48 x 1.5 mL tubes on the reverse side
  • Tapered wells securely suspend tubes and makes removal easy
  • Alphanumeric well identification
  • Autoclavable
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue/Purple
Capacità Tubes
Materiale Polypropylene
Posizioni Blue side: 48 x 0.5 mL Tube and 48 x 1.5 mL Tubes on reverse, Purple side: 96 x 0.2 mL Tubes and 48 x 1.5 mL Tubes on reverse
Forma Rectangular, Rounded Corners
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.2 mL PCR Tubes, 0.5 and 1.5/2.0 mL Microcentrifuge Tubes
Quantità 1 Ea.
Dimensioni (L x P x A) 296 x 118 x 34 mm
Lunghezza (sistema metrico) 296 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 11.7 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.6 in.
Altezza (sistema imperiale) 1.3 in.
Product Type Multi Stand Tube Rack
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 34 mm
Matrice Standard
Larghezza (sistema metrico) 118 mm