Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Rota Rack™ Small
Per l'uso simultaneo di microprovette per test di diverse dimensioni. Il rack per provette piccole Fisherbrand™ Rota Rack™ dispone di quattro moduli che possono essere ruotati indipendentemente per ospitare diverse dimensioni. Bloccare ciascun modulo in posizione e caricarlo con le provette. I rack rimangono saldamente in posizione fino alla successiva rotazione.
Marca: Fisherbrand™
40.88 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21699" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.44744kg
Descrizione
Per utilizzare contemporaneamente formati diversi di provette piccole per analisi, colture, centrifuga o microcentrifuga.È sufficiente ruotare e bloccare
- Ciascun modulo può essere ruotato in modo indipendente
- Possibilità di usare contemporaneamente provette per test di misure differenti
- Far scattare ciascun modulo in posizione e caricare le provette
- Il rack può essere trasportato in tutta sicurezza ed è completamente autoclavabile
- I rack rimangono correttamente orientati finché non vengono ruotati di nuovo
- 6 provette da 15 ml
- 9 provette da 1.5/2 ml
- 12 provette da 0.5/0.6 ml
- 32 provette da 0.2 ml per PCR* o strisce di provette 4 x 8
Specifica
Rack, provette | |
Colori assortiti | |
Polipropilene | |
Rectangular, Rounded Corners | |
Yes, When Empty | |
Per provette di piccole dimensioni | |
Piccolo | |
8.3 in. | |
100 mm |
Sì | |
Provette (6 x 15 ml, 9 x 1,5 ml-2,0 ml, 12 x 0,5 ml, 32 x 0,2 ml) | |
6 provette da 15 ml, 9 provette 1.5 ml - 2.0 ml, 12 provette da 0.5 ml, 32 provette da 0.2 ml | |
None | |
Non-sterile | |
1 ciascuno | |
210 mm | |
100 mm |