Descrizione
- Polypropylene construction
- Integrated handle
- White
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Colore | White |
| Product Type | Scoop |
| Materiale | Polypropylene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |