Learn More
Buerkle™ Raschietto in polipropilene
Codice prodotto. 10640565 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
205 mm
250 mm
Larghezza (sistema metrico):
75 mm
110 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10640565 250 mm 110 mm Pezzo
11961471 205 mm 75 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10640565 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 83004002
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Raschietti per applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, alimenti e bevande, chimiche, industriali, agricole, di campionamento e veterinarie. Raschietti in polipropilene Buerkle™ disponibili in diverse misure con differenti additivi per numerose applicazioni.
  • Anti-static
  • Polypropylene has a high resistance to chemicals and temperatures
  • The scoops are unbreakable, easy to clean and light-weight
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Raschietto
Tipo di maniglia Fissa
Autoclavabile Sì
Colore Verde
Da utilizzare con (applicazione) Per l'industria
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Materiale Polipropilene
Stile Monopezzo
Larghezza (sistema metrico) 110 mm