Learn More
Cytiva Polypropylene Screw Lid GL45 Kit
Codice prodotto. 11350192 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polypropylene, Ethylenepropylenediene
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11350192 Polypropylene, Ethylenepropylenediene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11350192 Fornitore Cytiva N. del fornitore 11000410
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Used to secure containers. Cytiva Polypropylene Screw lid GL45 Kit comes with screw lid and cap membrane.
  • The kit contains 1 x Screw lid 1 x Cap membrane
  • The membrane should not be used when working with organic solvent.
  • Lid: Polipropilene (PP)
  • Membrana: Ethylenepropylenediene (EPDM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Coperchio
Materiale Polypropylene, Ethylenepropylenediene
Include Screw lid, Cap membrane
Quantità 1 Kit