Learn More
BRAND™ Polypropylene Separating Funnel
Codice prodotto. 10383511 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10383511 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10383511 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 140006
In stock
Polypropylene Separating Funnel includes a polypropylene screw cap and special conical PTFE stopcock.
  • High clarity for observation of contents
  • With PP screw cap and special conical PTFE stopcock with retention device
  • Autoclavable (121°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Polypropylene
Include PP Screw Cap
Valvola di chiusura PTFE
Product Type Funnel