Learn More
Brand™ Polypropylene Separating Funnels with Screw Cap and Stopcock
Codice prodotto. 10547271 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10547271 250 mL Pezzo
10343561 1000 mL Pezzo
10028380 125 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10547271 Fornitore Brand™ N. del fornitore 140005
Spedizione stimata: 17-12-2026
Manufactured from polypropylene for high clarity to aid in observation of contents.
  • With polypropylene screw cap
  • With special conical PTFE stopcock with retention device
  • Autoclavable to 121°C
  • Sold individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Polypropylene
Autoclavabile Autoclavable
Colore Clear
Include Screw cap and stopcock
Quantità 1/Pk.
Product Type Separating funnel