Learn More
Polypropylene sheet, 6.36mm (0.25in) thick
Codice prodotto. 15432187
Click to view available options
Quantità:
300 x 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15432187
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045174.HB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 9003-07-0 | (C3H6)n | 354.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Polypropylene sheet
Nota nome 6.36mm (0.25 in.) thick
CAS 9003-07-0
Formula molecolare (C3H6)n
Numero MDL MFCD00084447
Sinonimo oxiranedodecanoic acid, 3-octyl-, cis, 12-2s,3r-3-octyloxiran-2-yl dodecanoic acid, polypropylene, 2-oxiranedodecanoic acid, 3-octyl-, 2r,3s-rel, oxiranedodecanoic acid, 3-octyl-, 2r,3s-rel, 3beta-octyloxirane-2beta-dodecanoic acid, 12-3-octyl-2-oxiranyl dodecanoic acid #, special for nanometer polypropylene pipe material
Quantità 300 x 300 mm
InChI Key NSYDMBURIUSUDH-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(-*)C-*
IUPAC Name 12-[(2S,3R)-3-octyloxiran-2-yl]dodecanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 354.58
PubChem CID 76958