Learn More
Fisherbrand™ Buste per la spedizione di vetrini per microscopio in polipropilene
Codice prodotto. 11714316 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico) parte esterna:
19 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) parte esterna Dimensione della confezione
11714316 19 mm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11714316
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.80€
    8.48€ / pezzi 25
    Risparmia 1.32€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per tenere i vetrini al sicuro e protetti. Le buste per la spedizione di vetrini per microscopio in polipropilene Fisherbrand™ sono dotate di alloggiamenti scanalati per prevenire rotture.
  • I contenitori in polipropilene contengono cinque vetrini standard (25 x 75 mm e 1 x 3 in.)
  • Le pareti interne sono scanalate per tenere i vetrini separati e per agevolarne la rimozione
  • Il coperchio garantisce una chiusura ottimale per mantenere al sicuro i vetrini.
  • Confezione da 25
  • I portavetrini per spedizione con apertura laterale misurano 81 x 19 x 31 mm
  • Monouso
Specifica
Quantità 25/conf.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 19 mm
Lunghezza (sistema imperiale) esterno 3.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 0.7 in.
Include Canali scanalati
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 81 mm
Colore Naturale
Altezza (sistema imperiale) esterno 1.2 in.
Tipo Slide Mailer
Altezza (sistema metrico) esterno 31 mm
Dimensions (LxWxH) 81 x 19 x 31 mm
Capacità 5 vetrini
Materiale Polipropilene