Learn More
Cole-Parmer™ Spatola in polipropilene
Codice prodotto. 11989698 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
140mm
210 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 300
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11989698 210 mm pezzi 300
11755219 140mm pezzi 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11989698 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0626512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.04€
    64.83€ / pezzi 300
    Risparmia 11.21€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Reduce cross-contamination with these polypropylene disposable spatulas. Polypropylene Disposable Spatulas are ideal for chemical and biological material transfer, collection, and manipulation. Spatulas feature both a scoop end and a spatula end.
  • Disposable polypropylene (PP) spatulas
  • Use as a spatula, stir rod, or policeman
  • Contoured end is shatter resistant even when exposed to liquid nitrogen
  • Flexible enough to fit into many small containers to scrape or collect samples
  • Hollow core reduces heat and cold transfer
  • Can be used with dilute acids and bases
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Quantità Confezione da 300
Colore Opaco
Monouso Sì
Product Type Spatola
Da utilizzare con (applicazione) For chemical and biological material transfer, collection, and manipulation, used with dilute acids and bases, reduce cross-contamination
Materiale Polipropilene
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm
Autoclavabile Sì