Learn More
Vitlab™ Spruzzatori in polipropilene
Codice prodotto. 12674970
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 ml
850 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12674970 400 ml pezzi 5
10302611 400 ml Pezzo
15252509 850 ml pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12674970 Fornitore Vitlab™ N. del fornitore 53510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.30€
    48.30€ / pezzi 5
    Risparmia 9.00€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideali per la vaporizzazione di detergenti o disinfettanti, in particolare in aree difficilmente accessibili e per applicazioni in cromatografia su strato sottile. Gli spruzzatori in polipropilene VITLAB™ contengono un nebulizzatore con grilletto ad azionamento stabile e uniforme e un ugello spruzzatore regolabile.
  • White polypropylene spray bottles
  • Spray nozzle can be regulated from the finest mist (nebulizing) to a precise liquid jet
  • Range: approx. 3 to 4 meters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 400 ml
Colore Bianco
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la vaporizzazione di detergenti o disinfettanti, in particolare in aree difficilmente accessibili e per applicazioni in cromatografia su strato sottile
Materiale Polipropilene
N. per confezione Confezione da 5
Colore chiusura Bianco
Closure Included Sì
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Vite
Autoclavabile Non autoclavabile
Product Type Spruzzatore
For research purposes only