Learn More
Gilac™ Airtight Refrigerator Boxes
Product Code. 11704926
Change view
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.6 L
2.5 L
Unit Size:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità (sistema metrico) Unit Size
11704926 2.5 L Pezzo
11794306 0.6 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11704926 Supplier Gilac™ Supplier No. G602220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.79€
    11.32€ / pezzi 1
    Risparmia 4.47€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
Airtight Refrigerator Boxes provide excellent for flavor preservation and protection from outside odors.
  • 75 mm high
  • Available in different widths
  • Contents are visible and recognizable
  • Flexible, airtight lid provided
  • Manufactured from polypropylene
Specifications
Capacità (sistema imperiale) 84.5 oz.
Capacità (sistema metrico) 2.5 L
Certificazione/Conformità Food Contact Compliance
Colore chiusura White
Materiale chiusura LDPE
Tipo di chiusura Airtight Lid
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Food Storage
Product Type Storage Box
Stile Stackable
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4°F to +194°F (Container), -15°C to +5°F
Temperature Range (Metric) -20°C to +90°C (Container), -15°C to +60°C (Lid)
Dimensioni (L x P x A) 220 x 220 x 75 mm
Lunghezza (sistema metrico) 220 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 220 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8.7 in.
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Peso (sistema metrico) 0.28 kg